2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Trifluoromethylnicotinic acid
T3132-1G T3132-5G
TCIAT3132-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAT3132-1G TCIAT3132-5G
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862052
Numéro CAS: 131747-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67087250724a0adc0466ed65d82647d8aef3dd15&vid=67087250724a0adc0466ed65d82647d8aef3dd15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité