1,3,5-Tris(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Tris(propargyloxy)benzene
T3135-200MG T3135-1G
TCIAT3135-200MGEA 157 EUR InStock
TCIAT3135-200MG TCIAT3135-1G
1,3,5-Tris(2-propynyloxy)benzene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3,5-Tris(2-propynyloxy)benzene
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD28384155
Numéro CAS: 114233-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81e9c65ea633e01ce5c7de17df137e786a32f0ef&vid=81e9c65ea633e01ce5c7de17df137e786a32f0ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité