Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methane
T3141-200MG T3141-1G
TCIAT3141-200MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAT3141-200MG TCIAT3141-1G
Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane ≥95.0% (par HPLC)
Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane
Formule: C₁₉H₁₃N₉
MW: 367,38 g/mol
Point de fusion: 191°C
Numéro MDL: MFCD00514776
Numéro CAS: 88088-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=097aeab37f2e3cbc51424fc7d5329f6b88f90fa6&vid=097aeab37f2e3cbc51424fc7d5329f6b88f90fa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité