N-(Trifluoromethylthio)phthalimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3143-1G T3143-5G
TCIAT3143-1GEA 195 EUR InStock
TCIAT3143-1G TCIAT3143-5G
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide ≥98.0% (par GC)
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Formule: C₉H₄F₃NO₂S
Numéro MDL: MFCD18449627
Numéro CAS: 719-98-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c84f01dfe78ab8fab8004a29410f7a1b81ec7405&vid=c84f01dfe78ab8fab8004a29410f7a1b81ec7405&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité