Triptycene-9,10-dicarboxaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,10-Diformyltriptycene
T3146-200MG T3146-1G
TCIAT3146-200MGEA 141 EUR InStock
TCIAT3146-200MG TCIAT3146-1G
Triptycene-9,10-dicarboxaldehyde ≥96.0% (par GC)
Triptycene-9,10-dicarboxaldehyde
Formule: C₂₂H₁₄O₂
Numéro CAS: 467429-73-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d48066e37df559e0ce4d660dae5772032c2e0b6c&vid=d48066e37df559e0ce4d660dae5772032c2e0b6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité