(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-TolBINAP
T3153-1G T3153-5G
TCIAT3153-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT3153-1G TCIAT3153-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₈H₄₀P₂
MW: 678,78 g/mol
Point de fusion: 258°C
Numéro MDL: MFCD01311709
Numéro CAS: 100165-88-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b728deef4fa99248e592524912e90fe3970950c&vid=7b728deef4fa99248e592524912e90fe3970950c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité