3-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3155-100MG T3155-500MG
TCIAT3155-100MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAT3155-100MG TCIAT3155-500MG
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Numéro MDL: MFCD07375386
Numéro CAS: 87407-12-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f1a940ad8a4e350af362a95ef5945f9a13f785&vid=96f1a940ad8a4e350af362a95ef5945f9a13f785&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité