Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3156-200MG T3156-1G
TCIAT3156-200MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAT3156-200MG TCIAT3156-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₄O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00115174
Numéro CAS: 1723-27-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00b6c6e230a8c85fef2c0f4bbd7f3eca1f3c7e5&vid=b00b6c6e230a8c85fef2c0f4bbd7f3eca1f3c7e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité