8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3160-1G T3160-5G
TCIAT3160-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAT3160-1G TCIAT3160-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Numéro MDL: MFCD00134577
Numéro CAS: 23779-96-6
EINECS: 245-879-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=689d9fab2028be25a94ebaf7ec184c968359fdfd&vid=689d9fab2028be25a94ebaf7ec184c968359fdfd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité