2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Formylphenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 2-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(2-Formylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3161-1G T3161-5G
TCIAT3161-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAT3161-1G TCIAT3161-5G
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₃
MW: 232,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363841
Numéro CAS: 380151-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85c1bd6a0a5f0e0f7ea10702390ae3c2a92455cc&vid=85c1bd6a0a5f0e0f7ea10702390ae3c2a92455cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité