Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thifensulphuronmethyl ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3166-1G T3166-5G
TCIAT3166-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAT3166-1G TCIAT3166-5G
Thifensulphuronmethyl ≥97.0% (par HPLC)
Thifensulphuronmethyl


Formule: C₁₂H₁₃N₅O₆S₂
MW: 387,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00468118
Numéro CAS: 79277-27-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09316
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1192cac13521438bf198e4ad8a0f720a95920ed7&vid=1192cac13521438bf198e4ad8a0f720a95920ed7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité