1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3167-1G T3167-5G
TCIAT3167-1GEA 105 EUR InStock
TCIAT3167-1G TCIAT3167-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (par HPLC)
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Formule: C₇H₄F₃N₃O₂S
MW: 251,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00963686
Numéro CAS: 117632-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité