S-p-Tolyl p-Toluenesulphonothioate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Toluenesulphonothioic acid S-p-Tolyl ester
T3173-1G T3173-5G
TCIAT3173-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT3173-1G TCIAT3173-5G
S-p-Tolyl p-Toluenesulphonothioate ≥98.0% (par HPLC)
S-p-Tolyl p-Toluenesulphonothioate
Formule: C₁₄H₁₄O₂S₂
MW: 278,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092126
Numéro CAS: 2943-42-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fff144a1f14d8e6bf05880397356ede50bca5959&vid=fff144a1f14d8e6bf05880397356ede50bca5959&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité