(Trifluoroacetyl)benzotriazole (mixture of 1H- and 2H- isomers) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3174-1G T3174-5G
TCIAT3174-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAT3174-1G TCIAT3174-5G
(Trifluoroacetyl)benzotriazole (mixture of 1H- and 2H- isomers) ≥98.0% (par HPLC)
(Trifluoroacetyl)benzotriazole (mixture of 1H- and 2H- isomers)
Formule: C₈H₄F₃N₃O
MW: 215,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00593044
Numéro CAS: 183266-61-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09fd246b736c2fa472d30133c7c4b640d5b344d6&vid=09fd246b736c2fa472d30133c7c4b640d5b344d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité