Tiaprofenic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propionic acid, 2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
T3175-25MG T3175-100MG
TCIAT3175-25MGEA 73.7 EUR InStock
TCIAT3175-25MG TCIAT3175-100MG
Tiaprofenic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tiaprofenic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₃S
MW: 260,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866089
Numéro CAS: 33005-95-7
EINECS: 251-329-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09422
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30e2e9a3555639500570aa7da278bf498ad9b285&vid=30e2e9a3555639500570aa7da278bf498ad9b285&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité