1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-((Trifluoromethyl)sulphonyl)-1H-imidazole
T3177-1G T3177-5G
TCIAT3177-1GEA 154 EUR InStock
TCIAT3177-1G TCIAT3177-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (par GC)
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formule: C₄H₃F₃N₂O₂S
MW: 200,14 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037891
Numéro CAS: 29540-81-6
EINECS: 249-686-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4239625f996bee3e4e2bbbf40344f12332131261&vid=4239625f996bee3e4e2bbbf40344f12332131261&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité