Triethylene glycol butyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]butane
T3181-25ML T3181-500ML
TCIAT3181-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT3181-25ML TCIAT3181-500ML
Triethylene glycol butyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
Triethylene glycol butyl methyl ether
Formule: C₁₁H₂₄O₄
MW: 220,31 g/mol
Point de fusion: –34°C
Numéro MDL: MFCD23703159
Numéro CAS: 7382-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea123c9a3c52ce640d589b8aac0ce2c3e294ed17&vid=ea123c9a3c52ce640d589b8aac0ce2c3e294ed17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité