Acide tétradécylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T3183-1G T3183-5G
TCIAT3183-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAT3183-1G TCIAT3183-5G
Acide tétradécylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide tétradécylphosphonique
Formule: C₁₄H₃₁O₃P
Numéro MDL: MFCD00015834
Numéro CAS: 4671-75-4
EINECS: 225-118-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88d5d2552f6aafeb5637950fd823a0f8bc23ee1f&vid=88d5d2552f6aafeb5637950fd823a0f8bc23ee1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité