Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3185-5G T3185-25G
TCIAT3185-5GEA 88 EUR InStock
TCIAT3185-5G TCIAT3185-25G
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane ≥97.0% (par GC)
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane
Formule: C₁₁H₁₆O₃Si
Point d'ébullition: 77°C
Numéro MDL: MFCD21596662
Numéro CAS: 18001-13-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2fefa74a2e8baa1f6b10c9849004ef769fa954e&vid=d2fefa74a2e8baa1f6b10c9849004ef769fa954e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité