1-(p-Toluenesulphonyl)-1,2,4-triazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Tosyl-1,2,4-triazole, 1-Tosyl-1H-1,2,4-triazole
T3187-1G T3187-5G
TCIAT3187-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT3187-1G TCIAT3187-5G
1-(p-Toluenesulphonyl)-1,2,4-triazole ≥98.0% (par HPLC)
1-(p-Toluenesulphonyl)-1,2,4-triazole
Formule: C₉H₉N₃O₂S
MW: 223,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00458591
Numéro CAS: 13578-51-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf77b01b74fcd972fda91db5ed78447315e53ca&vid=7cf77b01b74fcd972fda91db5ed78447315e53ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité