(2-Thienylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Trimethylsilylethynyl)thiophene, Trimethyl(thiophen-2-ylethynyl)silane
T3189-1G T3189-5G
TCIAT3189-1GEA 106 EUR InStock
TCIAT3189-1G TCIAT3189-5G
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane
Formule: C₉H₁₂SSi
MW: 180,35 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD03427125
Numéro CAS: 40231-03-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d5221ccc9ea512ccf177ff52f14f47025023ba&vid=69d5221ccc9ea512ccf177ff52f14f47025023ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité