Triméthyl(3-thiényléthynyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyl(thiophen-3-ylethynyl)silane
T3190-1G T3190-5G
TCIAT3190-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT3190-1G TCIAT3190-5G
Triméthyl(3-thiényléthynyl)silane ≥98.0% (par GC)
Triméthyl(3-thiényléthynyl)silane
Formule: C₉H₁₂SSi
MW: 180,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039959
Numéro CAS: 130995-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45320057e477a64c0cfc6504ce5a920bde0ec868&vid=45320057e477a64c0cfc6504ce5a920bde0ec868&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité