1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Tri(naphthalen-1-yl)benzene
T3193-200MG T3193-1G
TCIAT3193-200MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAT3193-200MG TCIAT3193-1G
1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene ≥98.0% (par HPLC)
1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene
Formule: C₃₆H₂₄
MW: 456,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975119
Numéro CAS: 7059-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c907ce66e8698ec7f84c24a1ee6f34ffab7203&vid=b0c907ce66e8698ec7f84c24a1ee6f34ffab7203&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité