2,3,5,6-Tétrabromo-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
T3202-1G T3202-5G
TCIAT3202-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT3202-1G TCIAT3202-5G
2,3,5,6-Tétrabromo-p-xylène ≥98.0% (par GC)
2,3,5,6-Tétrabromo-p-xylène
Formule: C₈H₆Br₄
MW: 421,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010353
Numéro CAS: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d335ee0573bc8061ffc662f7e6d538cd1884c19c&vid=d335ee0573bc8061ffc662f7e6d538cd1884c19c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité