Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(2,2,2-trifluoroethyl)phosphate, Phosphoric acid tris(2,2,2-trifluoroethyl) ester
T3203-5G T3203-25G
TCIAT3203-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAT3203-5G TCIAT3203-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate ≥96.0% (par GC)
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Formule: C₆H₆F₉O₄P
MW: 344,07 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Point de fusion: –22°C
Numéro MDL: MFCD00233117
Numéro CAS: 358-63-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6513c8fe2c2d6a72c5b32c3fa4d4cab4c25e159&vid=b6513c8fe2c2d6a72c5b32c3fa4d4cab4c25e159&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité