2-Bromo-6-nitrophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27326.14EA 351 EUR InStock
H27326.14 H27326.06
2-Bromo-6-nitrophénol ≥97%
2-Bromo-6-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683216
Numéro CAS: 13073-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité