Tris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3208-200MG T3208-1G
TCIAT3208-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAT3208-200MG TCIAT3208-1G
Tris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC)
Tris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) bis(hexafluorophosphate)
Formule: C₃₆H₂₄F₁₂N₆P₂Ru
MW: 931,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD28369263
Numéro CAS: 60804-75-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=160fd76246b1cf9513a6392fba8cc6c7f69eb763&vid=160fd76246b1cf9513a6392fba8cc6c7f69eb763&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 9.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité