Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarbaldehyde
T3212-200MG T3212-1G
TCIAT3212-200MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAT3212-200MG TCIAT3212-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0% (par GC)
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
Formule: C₈H₄O₂S₂
MW: 196,24 g/mol
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD03931117
Numéro CAS: 37882-75-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&vid=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité