1,3,5-Tris(3,5-dibromophenyl)benzene ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'',5,5''-Tetrabromo-5'-(3,5-dibromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T3213-200MG T3213-1G
TCIAT3213-200MGEA 88 EUR InStock
TCIAT3213-200MG TCIAT3213-1G
1,3,5-Tris(3,5-dibromophenyl)benzene ≥95.0% (par HPLC)
1,3,5-Tris(3,5-dibromophenyl)benzene
Formule: C₂₄H₁₂Br₆
MW: 779,78 g/mol
Point de fusion: 315°C
Numéro MDL: MFCD13193235
Numéro CAS: 29102-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa3f7bf0a9fbbadad4cdecd98d6a140348228034&vid=fa3f7bf0a9fbbadad4cdecd98d6a140348228034&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité