3-Methylphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3219-1G T3219-5G
TCIAT3219-1GEA 33 EUR InStock
TCIAT3219-1G TCIAT3219-5G
3-Methylphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05864303
Numéro CAS: 253342-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11629cb79e33ad765c6ecbff9b4d2359acd1f39&vid=f11629cb79e33ad765c6ecbff9b4d2359acd1f39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité