Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickel(III) Complex
T3220-200MG T3220-1G
TCIAT3220-200MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAT3220-200MG TCIAT3220-1G
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate
Formule: C₃₀H₄₈NNiS₄
MW: 609,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022530
Numéro CAS: 15492-42-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbcbfc854c2dff6778b577e0f659ead406c9c63&vid=0cbcbfc854c2dff6778b577e0f659ead406c9c63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité