Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAT3226-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT3226-25G
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane


Formule: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
MW: 468,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054667
Numéro CAS: 2374-14-3
EINECS: 219-154-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 22.0 to 26.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité