N,N',N''-Tri(m-tolyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T3240-200MG T3240-1G
TCIAT3240-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAT3240-200MG TCIAT3240-1G
N,N',N''-Tri(m-tolyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N',N''-Tri(m-tolyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Formule: C₂₄H₂₄N₆
Point de fusion: 233°C
Numéro MDL: MFCD19440763
Numéro CAS: 82504-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=812cad1e629295877a76aa6422a8064d5d16df28&vid=812cad1e629295877a76aa6422a8064d5d16df28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité