5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzo[a,e]cyclooctadien-5,11-diyne, 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctatetraene, 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e][8]annulene
T3241-100MG T3241-500MG
TCIAT3241-100MGEA 191 EUR InStock
TCIAT3241-100MG TCIAT3241-500MG
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene ≥98.0% (par HPLC)
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene
Formule: C₁₆H₈
MW: 200,24 g/mol
Point de fusion: 110°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28386121
Numéro CAS: 53397-65-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité