3,4,5-Triméthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3244-5G T3244-25G
TCIAT3244-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT3244-5G TCIAT3244-25G
3,4,5-Triméthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Triméthoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00001803
Numéro CAS: 1885-35-4
EINECS: 217-550-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=069f3ac0ffcf8f637389bf82187d273add4c6d0c&vid=069f3ac0ffcf8f637389bf82187d273add4c6d0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité