Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3246-1G T3246-5G
TCIAT3246-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT3246-1G TCIAT3246-5G
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0% (par GC)
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane
Formule: C₁₅H₂₁F₁₃O₃Si
MW: 524,39 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Numéro MDL: MFCD27918526
Numéro CAS: 130676-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd37f5ca8b5add8b7153eb209a7c72aae485ce02&vid=dd37f5ca8b5add8b7153eb209a7c72aae485ce02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité