2-Bromo-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2203-25G B2203-5G
TCIAB2203-25GEA 132 EUR InStock
TCIAB2203-25G TCIAB2203-5G
2-Bromo-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-6-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683216
Numéro CAS: 13073-25-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f127b7c72abd0a3dff67c7e1473900b68949b41c&vid=f127b7c72abd0a3dff67c7e1473900b68949b41c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité