1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol ≥88.0% (par GC) (contains ca. 10% Methanol)
Fournisseur: TCI
Danger
T3247-5G T3247-25G
TCIAT3247-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT3247-5G TCIAT3247-25G
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol ≥88.0% (par GC) (contains ca. 10% Methanol)
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₃H₅F₃O₂
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00013572
Numéro CAS: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7378e7967ba220262fc1d8e2e57f0d3d7ada77c4&vid=7378e7967ba220262fc1d8e2e57f0d3d7ada77c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 %
Methanol max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité