Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Tribromopyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T3248-200MG T3248-1G
TCIAT3248-200MGEA 33 EUR InStock
TCIAT3248-200MG TCIAT3248-1G
3,4,5-Tribromopyridine ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Tribromopyridine


Formule: C₅H₂Br₃N
MW: 315,79 g/mol
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: 107°C
Numéro MDL: MFCD01646053
Numéro CAS: 2457-48-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=240f72ba282cdbca6db7f9fd72e64d2cf5c382a9&vid=240f72ba282cdbca6db7f9fd72e64d2cf5c382a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité