Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T3255-1G T3255-5G
TCIAT3255-1GEA 135 EUR InStock
TCIAT3255-1G TCIAT3255-5G
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate)
Formule: C₃₀H₂₄CoF₁₂N₆P₂
MW: 817,43 g/mol
Numéro CAS: 79151-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Elemental analysis (Nitrogen) 9.70 to 10.80 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité