2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T3257-5G T3257-25G
TCIAT3257-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT3257-5G TCIAT3257-25G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone ≥98.0% (par GC)
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,1104 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042393
Numéro CAS: 655-32-3
EINECS: 211-509-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43869dfb0a7cfeb441664724cd0fd6c0e63f03be&vid=e5cf93914bbe87764899208f122758f6847df7c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité