3-(Perfluorohexyl)propanol-1 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol, 3-(Perfluorohexyl)propanol
T3258-5G T3258-25G
TCIAT3258-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT3258-5G TCIAT3258-25G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 ≥98.0% (par GC)
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Formule: C₉H₇F₁₃O
MW: 378,13 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point de fusion: -3°C
Numéro MDL: MFCD00077578
Numéro CAS: 80806-68-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9403c25f2e2d198260dea16e9140af42a9c929&vid=ac9403c25f2e2d198260dea16e9140af42a9c929&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité