p-Terphényle ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl
T3263-5G T3263-25G
TCIAT3263-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT3263-5G TCIAT3263-25G
p-Terphényle ≥99.5% (par GC), purifié par sublimation
p-Terphényle
Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Point d'ébullition: 389°C
Numéro MDL: MFCD00003061
Numéro CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité