Triphénylène ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
T3267-200MG T3267-1G
TCIAT3267-200MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAT3267-200MG TCIAT3267-1G
Triphénylène ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Triphénylène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 425°C
Numéro MDL: MFCD00001108
Numéro CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
Merck Index: 14,09740
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité