Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3271-1ML T3271-5ML
TCIAT3271-1MLEA 69.3 EUR InStock
TCIAT3271-1ML TCIAT3271-5ML
Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane ≥97.0% (par GC)
Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane
Formule: C₁₄H₃₀Si₂
MW: 254,56 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Numéro MDL: MFCD28975120
Numéro CAS: 107474-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f171d3c529d3897ff537c34f0732877bc6326ed4&vid=f171d3c529d3897ff537c34f0732877bc6326ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité