10-(1,1':3',1''-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic acid ≥97.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 10-(m-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic acid
T3280-200MG T3280-1G
TCIAT3280-200MGEA 104 EUR InStock
TCIAT3280-200MG TCIAT3280-1G
10-(1,1':3',1''-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic acid ≥97.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
10-(1,1':3',1''-Terphenyl-5'-yl)anthracene-9-boronic acid
Formule: C₃₂H₂₃BO₂
MW: 450,34 g/mol
Numéro CAS: 1415334-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c429128da99f1cd9be4f2b56d539c4a7921a5b2&vid=9c429128da99f1cd9be4f2b56d539c4a7921a5b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité