N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: MeO-TPD
T3290-200MG T3290-1G
TCIAT3290-200MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAT3290-200MG TCIAT3290-1G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine
Formule: C₄₀H₃₆N₂O₄
MW: 608,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD09833415
Numéro CAS: 122738-21-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité