1-(Trimethoxysilyl)naphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3292-1G T3292-5G
TCIAT3292-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT3292-1G TCIAT3292-5G
1-(Trimethoxysilyl)naphthalene ≥98.0% (par GC)
1-(Trimethoxysilyl)naphthalene
Formule: C₁₃H₁₆O₃Si
Point d'ébullition: 148°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00094090
Numéro CAS: 18052-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c093566a6696f7f8ae008803ff8b2822bc30b1d8&vid=c093566a6696f7f8ae008803ff8b2822bc30b1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité