2-Naphthyl boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3298-1G T3298-5G
TCIAT3298-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT3298-1G TCIAT3298-5G
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Naphthyl boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₁₉BO₂
MW: 254,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663868
Numéro CAS: 256652-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0983345fe2de2aacfc9f872954e56f2782aa088e&vid=0983345fe2de2aacfc9f872954e56f2782aa088e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité