1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4,5,8-Tetrachloroanthracene-9,10-dione
T3300-5G T3300-25G
TCIAT3300-5GEA 110 EUR InStock
TCIAT3300-5G TCIAT3300-25G
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone ≥95.0% (par GC)
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone
Formule: C₁₄H₄Cl₄O₂
MW: 345,98 g/mol
Point de fusion: 342°C
Numéro MDL: MFCD00035801
Numéro CAS: 81-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14561fb3de6043b7c1c5f33f70c6f2240ca9498&vid=b14561fb3de6043b7c1c5f33f70c6f2240ca9498&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité